Learn More
Thermo Scientific™ Acetonitril (ACN), LC/MS-Qualität
Thermo Scientific™ Pierce Acetonitril (ACN) ist ein LC/MS-Präparat mit hoher Reinheit und niedriger UV-Absorption, das sich für HPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen eignet.
148.00 CHF - 718.00 CHF
Spezifikation
Güte | LC-MS |
---|---|
Menütext | Acetonitril (ACN) |
Inhalt und Lagerung | Zwischen 2 und 25 °C in einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereich, fern von inkompatiblen Substanzen lagern. |
Form | Flüssig |
Reagenztyp | Lösungsmittel (rein) |
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Acetonitril (ACN) ist ein LC/MS-Präparat mit hoher Reinheit und niedriger UV-Absorption, das sich für HPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen eignet.
Thermo Scientific Pierce Acetonitril mit LC/MS-Gütegrad wird speziell nach einem proprietären Verfahren gereinigt und getestet, um die Konsistenz von Charge zu Charge mit einer niedrigen UV-Absorption zu gewährleisten, um Ihnen einen besonders empfindlichen Nachweis über alle Wellenlängen zu ermöglichen. Pierce Acetonitril ist auf 0,2 Mikrometer gefiltert, in lösungsmittelgespülten Braunglasflaschen verpackt und unter einem Stickstoff mit PTFE-beschichteten Fluorkohlenstoffkappen versiegelt, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
Leistungsmerkmale:
- 37 Qualitätstests gewährleisten niedrige, stabile Basislinien und Chargenkonsistenz.
- Niedrige UV-Absorption führt zu niedrigen Basislinien und hoher Nachweisempfindlichkeit.
- Geringe Verunreinigungen schützen die Säulen und vereinfachen die Analyse durch Eliminierung überflüssiger Peaks.
Produktspezifische Informationen:
- Alternative Benennung: Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril
- Summenformel: CH3CN
- Molekulargewicht: 41,05
- Dichte: 0,780 g/ml
- CAS Nummer: 75-05-8
Pierce Acetonitril mit LC/MS-Gütegrad wurde speziell gereinigt und getestet, um die Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten, die Empfindlichkeit Ihres Assays zu maximieren und die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern. Diese Acetonitril-Spezifikationen sind auch ACS-normenkonform.
Spezifikation
LC-MS | |
Zwischen 2 und 25 °C in einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereich, fern von inkompatiblen Substanzen lagern. | |
Lösungsmittel (rein) | |
HPLC, Massenspektronometrie |
Acetonitril (ACN) | |
Flüssig | |
Pierce™ | |
75-05-8 |
Sicherheit und Handhabung
- Acetonitrile (ACN), LC-MS Grade
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetonitrile