Learn More
Thermo Scientific™ Acetonitril (ACN), LC/MS-Qualität
Thermo Scientific™ Pierce Acetonitril (ACN) ist ein LC/MS-Präparat mit hoher Reinheit und niedriger UV-Absorption, das sich für HPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen eignet.
Marke:  Thermo Scientific™ 51101
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10501014
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Acetonitril (ACN) ist ein LC/MS-Präparat mit hoher Reinheit und niedriger UV-Absorption, das sich für HPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen eignet.
Thermo Scientific Pierce Acetonitril mit LC/MS-Gütegrad wird speziell nach einem proprietären Verfahren gereinigt und getestet, um die Konsistenz von Charge zu Charge mit einer niedrigen UV-Absorption zu gewährleisten, um Ihnen einen besonders empfindlichen Nachweis über alle Wellenlängen zu ermöglichen. Pierce Acetonitril ist auf 0,2 Mikrometer gefiltert, in lösungsmittelgespülten Braunglasflaschen verpackt und unter einem Stickstoff mit PTFE-beschichteten Fluorkohlenstoffkappen versiegelt, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
Leistungsmerkmale:
  • 37 Qualitätstests gewährleisten niedrige, stabile Basislinien und Chargenkonsistenz.
  • Niedrige UV-Absorption führt zu niedrigen Basislinien und hoher Nachweisempfindlichkeit.
  • Geringe Verunreinigungen schützen die Säulen und vereinfachen die Analyse durch Eliminierung überflüssiger Peaks.
  • Speziell aufgereinigt und getestet gemäß den höchsten Spezifikationen, um die Datenintegrität zu gewährleisten, die Empfindlichkeit des Assays zu maximieren und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern.
  • Lagerung bei 2 °C bis 25 °C in einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereich, fern von inkompatiblen Substanzen.
Produktspezifische Informationen:
  • Alternative Benennung: Methylcyanid, Cyanomethan, Ethanenitril
  • Summenformel: CH3CN
  • Molekülgewicht: 41,05
  • Dichte: 0,780 g/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LC-MS
1 l
Flüssig
Pierce™
75-05-8
Acetonitril (ACN)
Zwischen 2 und 25 °C in einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereich, fern von inkompatiblen Substanzen lagern.
Lösungsmittel (rein)
HPLC, Massenspektronometrie
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Acetonitril (ACN), LC/MS-Qualität > 1 l