Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 2-Mercaptoethanol
Reines, flüssiges (entspricht 14 M) beta-Mercaptoethanol (bME, 2BME, 2-ME, b-mer), CAS 60-24-2; Thiol-reduzierendes Reagenz zur Spaltung von Protein-Disulfid-Bindungen (Cystin und Cystein).
Marke:  Thermo Scientific™
87.33 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11889300
  • 131.00 CHF / 10 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce 2-Mercaptoethanol (2-ME), auch bekannt als beta-Mercaptoethanol (b-ME) ist ein mildes Reduktionsmittel zur Spaltung von Protein-Disulfid-Bindungen.
Leistungsmerkmale:
  • Ein mildes Reduktionsmittel zur Spaltung von Disulfid-Bindungen in Thiole
  • Auch bekannt als β-Mercaptoethanol oder BME
  • Ist häufig in Enzymlösungen enthalten, um vor Inaktivierung des katalytischen Zentrums aufgrund von Cystein-Sulfhydryl-Oxidierung/Disulfid-Bildung zu schützen; wird in einer Endkonzentration von 5 und 20 mM mit oder ohne EDTA als zusätzliches Schutzmittel zugegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
14.3 M
Bei 2 bis 25 °C lagern
Flüssig
Mercaptoethanol
60-24-2
Pierce™
10 x 1 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK402913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number35602BID
ChargennummerZH394376 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number35602BID
ChargennummerZE394375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2024 Catalog Number35602BID
ChargennummerZC394374 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2024 Catalog Number35602BID
ChargennummerZB394373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number35602BID
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ 2-Mercaptoethanol > 10 x 1 ml