Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 1-Step Transferpuffer
Führen Sie schnelle, halbtrockene Übertragungen von 10-300 kDa Proteinen von Polyacrylamidgelen (SDS-PAGE) auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen mit dem Pierce G2 Fast Blotter durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 84731
112.64 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15175204
  • 135.00 CHF / 1 Liter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Specifications
Specifications
Transferpuffer
1X
SDS-PAGE-Gel (beliebig)
Nitrozellulose, PVDF
1 l
Transferpuffer
Nach Erhalt bei Raumtemperatur lagern. Das Produkt wird ungekühlt versendet.
SDS-PAGE-Gel
Pierce™
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Videos
  • Thermo Scientific - Pierce G2 Fast Blotter
    The Thermo Scientific Pierce G2 Fast Blotter is designed specifically for rapid semi-dry transfer of 10-300kDa proteins from polyacrylamide gels to nitrocellulose or PVDF membranes in 5 to 10 minutes.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Pierce G2 Fast Blotter
    • Thermo Scientific - Pierce G2 Fast Blotter
      The Thermo Scientific Pierce G2 Fast Blotter is designed specifically for rapid semi-dry transfer of 10-300kDa proteins from polyacrylamide gels to nitrocellulose or PVDF membranes in 5 to 10 minutes.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Pierce G2 Fast Blotter
      SDS
      Documents
      Documents
      Manuals
      Certificates
      Zertifikate
      Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
      5 Ergebnisse gefunden
      Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
      ChargennummerZH392070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog Number84731
      ChargennummerYJ380226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog Number84731
      ChargennummerYA364659 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2023 Catalog Number84731
      ChargennummerXF346448 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2022 Catalog Number84731
      ChargennummerWI331851 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2021 Catalog Number84731
      Special Offers
      Special Offers
      Product Content Correction
      Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
      Product Title
      Thermo Scientific™ Pierce™ 1-Step Transferpuffer > Pierce 1-Step-Transferpuffer; 1 l