Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade
Ein LC/MS-Präparat mit hoher Reinheit und geringer UV-Absorptivität, ideal für HPLC- und Massenspektrometrieanwendungen.
294.00 CHF - 1030.00 CHF
Spezifikation
Güte | LC-MS |
---|---|
Menütext | Trifluoressigsäure (TFA) |
Inhalt und Lagerung | Kühl, trocken und in einem gut belüfteten Bereich aufbewahren. Vor Sonnenlicht schützen. |
Form | Flüssig |
Reagenztyp | Lösungsmittelmischung, Ionenkopplungsreagenz |
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce 0,1 %-Trifluoressigsäure in Acetonitril ist ein Präparat in LC/MS-Gütegrad mit hoher Reinheit und niedriger UV-Absorptivität, das sich ideal für HPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen eignet.
Diese 0,1 %-Trifluoressigsäure in Acetonitril wird speziell nach einer firmeneigenen Methode gereinigt und getestet, um die Chargenkonsistenz der geringen UV-Absorbanz zu gewährleisten. Dadurch wird die empfindlichste Detektion über Wellenlängen hinweg gewährleistet und die Lebensdauer der Geräte verlängert. Die für Chromatographie und Spektrometrie geeignete 0,1 % TFA in Acetonitril wird auf 0,2 Mikrometer gefiltert, in lösungsmittelgespülten Braunglasflaschen verpackt und unter Stickstoff mit PTFE-beschichteten Fluorkohlenstoffkappen versiegelt, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.Leistungsmerkmale:
Validiert
– auf mehr als 20-fache Art und Weise getestet, um eine maximale LC/MS-Empfindlichkeit zu gewährleisten
Gereinigt
– verarbeitet, gefiltert und versiegelt, um die Lebensdauer der LC/MS-Säule zu verlängern
Praktisch
– verpackt, um Variabilität zu vermeiden und die Handhabung zu reduzieren
Spezifikation
LC-MS | |
Kühl, trocken und in einem gut belüfteten Bereich aufbewahren. Vor Sonnenlicht schützen. | |
Lösungsmittelmischung, Ionenkopplungsreagenz | |
HPLC, Massenspektronometrie |
Trifluoressigsäure (TFA) | |
Flüssig | |
Pierce™ |