Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade
Ein LC/MS-Präparat mit hoher Reinheit und geringer UV-Absorptivität, ideal für HPLC- und Massenspektrometrieanwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 85177
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13444279
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce 0,1 %-Trifluoressigsäure in Acetonitril ist ein Präparat in LC/MS-Gütegrad mit hoher Reinheit und niedriger UV-Absorptivität, das sich ideal für HPLC- und Massenspektrometrie-Anwendungen eignet.
Diese 0,1 %-Trifluoressigsäure in Acetonitril wird speziell nach einer firmeneigenen Methode gereinigt und getestet, um die Chargenkonsistenz der geringen UV-Absorbanz zu gewährleisten. Dadurch wird die empfindlichste Detektion über Wellenlängen hinweg gewährleistet und die Lebensdauer der Geräte verlängert. Die für Chromatographie und Spektrometrie geeignete 0,1 % TFA in Acetonitril wird auf 0,2 Mikrometer gefiltert, in lösungsmittelgespülten Braunglasflaschen verpackt und unter Stickstoff mit PTFE-beschichteten Fluorkohlenstoffkappen versiegelt, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten.
Besondere Merkmale:
  • Validiert
    – mit mehr als 20 Möglichkeiten getestet, um eine maximale LC/MS-Empfindlichkeit zu gewährleisten
  • Gereinigt
    – verarbeitet, gefiltert und versiegelt, um die Lebensdauer der LC/MS-Säule zu verlängern
  • Praktisch
    – verpackt, um Variabilität zu vermeiden und die Handhabung zu reduzieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LC-MS
4 x 1 l
Flüssig
Pierce™
Trifluoressigsäure (TFA)
Kühl, trocken und in einem gut belüfteten Bereich aufbewahren. Vor Sonnenlicht schützen.
Lösungsmittelmischung, Ionenkopplungsreagenz
HPLC, Massenspektronometrie