Learn More
Sartorius PICUS™ elektronische Einkanalpipetten
Bessere, zuverlässigere Ergebnisse dank neuester Technologie und Fehlerüberwachungssystem. Elektronische Sartorius PICUS™ Einkanalpipetten tragen dank ihrer leichten Ausführung und ihres elektronischen Spitzenabwurfs zur Vermeidung des RSI-Syndroms bei und verringern durch schnelles, einhändiges Einstellen, den speziellen integrierten Tracker für Mikrotiterplatten und durch problemloses Programmieren den Zeitaufwand.
990.00 CHF - 1185.00 CHF
Spezifikation
Akkutyp | Lithium-Ion |
---|---|
Kalibrierpunkte | Mehrere |
Verstellbarer Spitzenabstand | Yes |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Produktcode | Marke | Farbe | Schritten | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Schritten | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13233019
![]() ![]() |
Sartorius
735041 |
Gelb | 0,1 μl | 5 bis 120 μl | N/A | N/A | N/A | |||||
12645814
![]() ![]() |
Sartorius
735081 |
Blau | 1 μl | 50 bis 1000 μL |
1185.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
13223019
![]() |
Sartorius
735021 |
Grau | 0,02 μl | 0,2 bis 10 μl | N/A | N/A | N/A | |||||
13263019
![]() ![]() |
Sartorius
735101 |
Grün | 5 μl | 100 bis 5000 μl | N/A | N/A | N/A | |||||
13486358
![]() ![]() |
Sartorius
735061 |
Orange | 0,2 μl | 10 bis 300 μl | N/A | N/A | N/A | |||||
13273019
![]() ![]() |
Sartorius
735111 |
Rot | 10 μl | 500 bis 10.000 μL | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Die kleine, leichtgewichtige elektronische Pipette hilft, Gesundheitsschäden aufgrund beständig wiederholter Belastung zu vermeiden. Zu den ergonomischen Merkmalen gehören ein elektronischer Auswurf der Spitzen, ein Einstellrad für das Durchblättern der Menüs, das Einstellen des Volumens und das Steuern des manuellen Pipettierens und eine federleicht zu betätigende Bedientaste.
- Das geringe Gewicht, das ergonomische Design und der elektronische Spitzenabwurf helfen beim Schutz vor Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom)
- Erreichen Sie bessere, verlässlichere Ergebnisse durch Technologie der nächsten Generation und Fehlerüberwachungssysteme
- Zeitersparnis durch schnelle Einhandverstellung, einen einzigartigen integrierten Mikroplatten-Tracker und einfache Programmierbarkeit
- Vielfältige Pipettiermodi mit anwenderfreundlicher Oberfläche und Speicherplätzen für die bevorzugten Programme
- Der einzigartige Tracker in Verbindung mit den Modi Pipettieren, Rückwärtspipettieren und Multi-Dispensieren bietet Unterstützung bei der Arbeit mit Mikrotiterplatten
- Justiermöglichkeit für 1-, 2- und 3-Punkte
- Einfache Wartung der Unterteile nach GLP-Angaben, die in die Software integriert sind, um den Service und die Kalibrierung nachverfolgen zu können
- Safe-Cone Filter in allen Modellen mit >10 μl zur Verhinderung von Kontamination
- Autoklavierbare Unterteile in allen Ausführungen außer 1200 μl
- Kompatibel mit elektronischen Pipettenladesystemen, Ladeständern für eine Pipette und Ladekarussells für vier Pipetten der Marke
- Direkte Lademöglichkeit mit Micro-USB-Kabel
Spezifikation
Lithium-Ion | |
Yes | |
Reusable | |
1 | |
Ja | |
Elektronische Pipette | |
Ergonomisch | |
9 | |
2 Jahre |
Mehrere | |
Autoklavierbar | |
Polypropylene | |
Picus | |
Non-sterile | |
LED | |
Ja | |
Jeweils |