Learn More
Sartorius PICUS™ elektronische Einkanalpipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bessere, zuverlässigere Ergebnisse dank neuester Technologie und Fehlerüberwachungssystem. Elektronische Sartorius PICUS™ Einkanalpipetten tragen dank ihrer leichten Ausführung und ihres elektronischen Spitzenabwurfs zur Vermeidung des RSI-Syndroms bei und verringern durch schnelles, einhändiges Einstellen, den speziellen integrierten Tracker für Mikrotiterplatten und durch problemloses Programmieren den Zeitaufwand.
Marke:  Sartorius 735041
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13233019
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die kleine, leichtgewichtige elektronische Pipette hilft, Gesundheitsschäden aufgrund beständig wiederholter Belastung zu vermeiden. Zu den ergonomischen Merkmalen gehören ein elektronischer Auswurf der Spitzen, ein Einstellrad für das Durchblättern der Menüs, das Einstellen des Volumens und das Steuern des manuellen Pipettierens und eine federleicht zu betätigende Bedientaste.
  • Das geringe Gewicht, das ergonomische Design und der elektronische Spitzenabwurf helfen beim Schutz vor Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom)
  • Erreichen Sie bessere, verlässlichere Ergebnisse durch Technologie der nächsten Generation und Fehlerüberwachungssysteme
  • Zeitersparnis durch schnelle Einhandverstellung, einen einzigartigen integrierten Mikroplatten-Tracker und einfache Programmierbarkeit
  • Vielfältige Pipettiermodi mit anwenderfreundlicher Oberfläche und Speicherplätzen für die bevorzugten Programme
  • Der einzigartige Tracker in Verbindung mit den Modi Pipettieren, Rückwärtspipettieren und Multi-Dispensieren bietet Unterstützung bei der Arbeit mit Mikrotiterplatten
  • Justiermöglichkeit für 1-, 2- und 3-Punkte
  • Einfache Wartung der Unterteile nach GLP-Angaben, die in die Software integriert sind, um den Service und die Kalibrierung nachverfolgen zu können
  • Safe-Cone Filter in allen Modellen mit >10 μl zur Verhinderung von Kontamination
  • Autoklavierbare Unterteile in allen Ausführungen außer 1200 μl
  • Kompatibel mit elektronischen Pipettenladesystemen, Ladeständern für eine Pipette und Ladekarussells für vier Pipetten der Marke
  • Direkte Lademöglichkeit mit Micro-USB-Kabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius PICUS™ elektronische Einkanalpipetten > Gelb; 5 bis 120 μl; Inkrement: 0.10 μl