Learn More
Thermo Scientific™ Pico™ 17 Mikrozentrifuge
GREENER_CHOICE
Diese Mikrozentrifuge mit kompakter Stellfläche eignet sich optimal für Routine-Laborarbeiten bis 17,000 x g.
Marke:  Thermo Scientific™ 75002491
2449.70 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren. Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10350623
  • 3266.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific Pico 17 Mikrozentrifugen eignen sich ideal für alltägliche Aufgaben im Labor. Diese Mikrozentrifugen zeichnen sich durch eine hohe Leistung und hervorragende Sicherheitsfunktionen aus. Zudem steht eine breite Auswahl von Mikrozentrifugenrotoren und Zubehör für die Verarbeitung von Mikrozentrifugenröhrchen zur Verfügung.
Unterstützung Ihrer Ansprüche an Mikrovolumentrennung durch:
  • Leistungsverhalten bis zu 17,000 x g mit schneller Beschleunigung und Abbremsung.
  • Auswahl aus 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren, um die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
    • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit durch leichte Polymerrotoren.
    • Standard-Rotor bedient 24 Mikrozentrifugenröhrchen in einer Reihe, von 1.5 bis 2.0 ml-Röhrchen bis zu Minipreps und Zentrifugationssäulen.
    • Ergonomischer Rotor zum Öffnen und Schließen mit einem Klick sowie transparentes Design für zusätzliche Sicherheit und Komfort mit Thermo Scientific ClickSeal Bioabdichtungsdeckeln.
    • Keine Notwendigkeit von Adaptern durch einzigartigen zweireihigen Rotor.
  • Vereinfachung des Betriebs mit intuitiven Bedienelementen, gut ablesbaren Displays und schnellem Verschluss des Zentrifugendeckels mit einem Klick.
  • Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
  • Langlebig, leicht zu reinigen und zu pflegen.
  • Leise Leistungserfüllung fördert eine sichere, stressfreie Umgebung.
  • Entspricht den neuesten klinischen und Sicherheitsstandards, einschließlich der In-vitro-Diagnostik-Richtlinie 98/79/EG.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml
17,000 xg
Umgebungstemperatur
Tischzentrifuge
Pico 17 Zentrifuge, luftgekühlt
Nr.
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch)
23,1lb. (10,5 kg)
50/60 Hz
Hämatokritrotor
13.300 U/min
56 dB(A)
CSA, CE, IVD
Hämatokritrotor
230 V, 50/60 Hz
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN
22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.)
Pico™
230 V
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pico™ 17 Mikrozentrifuge >