Learn More
DuPont™ Tyvek™ Overall mit Kapuze
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ 600 Plus Schutzanzug mit Socken ist luft- und wasserdampfdurchlässig, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab und bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen feine Partikel und Fasern.
Marke:  DuPont™ D13398935
730.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24380" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11843510
  • 928.00 CHF / 80 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Overall mit Haube, integrierten Socken und zusätzlichen knielangen Stulpen.
  • Erhältlich in Weiß in den Größen S bis XXXL.
  • Robust und dennoch leicht (< 250 g pro Kleidungsstück).
  • Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an die Gesichtsmaske.
  • Elastische Haube, Handgelenke und Knöchel sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille.
  • Elastische Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze
HDPE
Ja
Elastisch, Befestigte Socken, Überlappende Stiefel
Mit Kapuze
Reißverschluss mit selbstklebender Klappe und Kinnabdeckung
Unsteril
Selbstklebende Kinnklappe
108 bis 116 cm
Für Wartungs- und Demontagearbeiten in der Nuklearindustrie, in der pharmazeutischen Produktion oder in Forschungs- und Biosicherheitslabors, für medizinische Anwendungen und bei biologischer Gefährdung
XL
Weiß, Blau
Elastisch
Daumenschlaufe
Elastisch
Genäht, Geklebt
Kategorie III, Typ 4-B, 5-B und 6-B
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Elastische Daumenschlaufen
80/Packung
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ Overall mit Kapuze > Größe: Extragroß
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.