Learn More
Gilac™ Picking Bin
Picking Bin is open fronted for easily accessible contents. 6 available colors.
40.90 CHF
Spezifikation
Typ Storage Bin
Material HDPE
Form Rechteckig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17948951
Unterlagen ansehen
Gilac™
G152821
Weiß
40.90 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17968691
Unterlagen ansehen
Gilac™
G152823
Yellow
40.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17948601
Unterlagen ansehen
Gilac™
G152828
Blau
40.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17948691
Unterlagen ansehen
Gilac™
G152834
Rot
40.90 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17988991
Unterlagen ansehen
Gilac™
G152836
Grün
40.90 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17928441
Unterlagen ansehen
Gilac™
G152877
Grau
40.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Open fronted picking bins.
  • Contents easily accessible.
  • Stackable up to 2 metres.
  • Stability reinforced through bin feet interlocking.
  • Available in 6 colors, making it easier to differentiate the contents.
Spezifikation
Spezifikation
Storage Bin
HDPE
Rechteckig
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Picking Bin