Learn More
Gilac™ Picking Bin
Picking Bin is open fronted for easily accessible contents. 6 available colors.
Marke:  Gilac™ G152877
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17928441
  • 40.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Open fronted picking bins.
  • Contents easily accessible.
  • Stackable up to 2 metres.
  • Stability reinforced through bin feet interlocking.
  • Available in 6 colors, making it easier to differentiate the contents.
Spezifikation
Spezifikation
Storage Bin
HDPE
Grau
Rechteckig