Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Blood Direct PCR Master Mix
Amplifikation von DNA direkt aus Vollblut ohne vorherige Aufreinigung
Marke: Thermo Scientific™ F175L
535.60 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific Phusion Blood Direct PCR-Master Mix wurde für die Amplifikation von DNA aus Vollblut entwickelt. Es ist keine separate DNA-Aufreinigung mehr vor der PCR erforderlich. Die modifizierte Phusion Hot-Start II High-Fidelity DNA-Polymerase ist resistent gegen die im Blut vorhandenen wichtigsten PCR-Inhibitoren und behält ihre Aktivität bei Blutkonzentrationen von bis zu 40 % in der PCR-Reaktion.Diese extrem präzise Proofreading-DNA-Polymerase macht den Phusion Blood Direct PCR-Master Mix zur idealen Wahl, selbst bei anspruchsvollen Anwendungen wie das Klonen. Der Phusion Blood Direct PCR-Master Mix ermöglicht zudem die Analyse von Blutproben mit verschiedenen Konservierungsmitteln (z. B. Heparin, EDTA, Citrat), Lagerungsbedingungen und von verschiedenen Spezies.
Besondere Eigenschaften- Direkte PCR: Die Probe wird direkt zur PCR-Reaktion hinzugefügt. Zeitraubende und oftmals kostspielige Schritte zur DNA-Aufreinigung entfallen
- Verdünnungs- und Lagerungsprotokoll verfügbar: Ermöglicht mehrere PCR-Reaktionen aus nur einer winzigen Probe und erneute Tests
- Speziell entwickelte Phire DNA-Polymerase – extrem kurze PCR-Protokollzeiten
- Master Mix-Format mit vorgemischtem Gel-Farbstoff – minimiert die Möglichkeit einer Kreuzkontamination, reduziert die Probenhandhabung und ermöglicht die direkte Beladung des Gels
- Genotypisierung
- Transgen-Erkennung
- Knockout-Analysen
- Sequenzierung
- 2X Phusion Blood Direct PCR Master Mix/li>
- 50 mM EDTA (pH 8,0)
- 50 mM MgCl2-Lösung
- 100 % DMSO
- Universeller Kontroll-Primer-Mix
- Wasser, nukleasefrei
- O'GeneRuler Express DNA-Leiter
Spezifikation
Enthält: • 5 x 1 ml Phusion Blood Direct PCR Master Mix (2X) • 40 µl Universal Control Primer Mix • 0,5 ml 50 mM EDTA • 1,5 ml 50 mM MgCl2 • 0,5 ml DMSO • 4 x 1,25 ml Wasser, nukleasefrei • 50 µg O'GeneRuler Express DNA-Leiter (ausreichend für 100 Anwendungen) Bei -20 °C lagern. |
|
Direkte PCR | |
Schnell | |
Direct-PCR-Mastermix | |
Wet or Dry Ice | |
2X | |
500 Reaktionen | |
SuperMix oder Master Mix | |
DNA |
Hoch | |
Phusion Blood II DNA-Polymerase | |
Ja | |
500 x 20 μl-Reaktionen | |
Genotypisierung | |
Integrierter Heißstart | |
Stumpf | |
Blut |