Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Blood Direct PCR Master Mix
Amplifikation von DNA direkt aus Vollblut ohne vorherige Aufreinigung
180.00 CHF - 772.00 CHF
Spezifikation
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode Direkt-PCR
Polymerase Phusion Blood II DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Mit Marker oder Farbstoff Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Reaktionen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15280114
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
F175S
100 Reaktionen
180.00 CHF
100 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15290114
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
F175L
500 Reaktionen
772.00 CHF
500 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific Phusion Blood Direct PCR-Master Mix wurde für die Amplifikation von DNA aus Vollblut entwickelt. Es ist keine separate DNA-Aufreinigung mehr vor der PCR erforderlich. Die modifizierte Phusion Hot-Start II High-Fidelity DNA-Polymerase ist resistent gegen die im Blut vorhandenen wichtigsten PCR-Inhibitoren und behält ihre Aktivität bei Blutkonzentrationen von bis zu 40 % in der PCR-Reaktion.Diese extrem präzise Proofreading-DNA-Polymerase macht den Phusion Blood Direct PCR-Master Mix zur idealen Wahl, selbst bei anspruchsvollen Anwendungen wie das Klonen. Der Phusion Blood Direct PCR-Master Mix ermöglicht zudem die Analyse von Blutproben mit verschiedenen Konservierungsmitteln (z. B. Heparin, EDTA, Citrat), Lagerungsbedingungen und von verschiedenen Spezies.
Besondere Eigenschaften
  • Direkte PCR: Die Probe wird direkt zur PCR-Reaktion hinzugefügt. Zeitraubende und oftmals kostspielige Schritte zur DNA-Aufreinigung entfallen
  • Verdünnungs- und Lagerungsprotokoll verfügbar: Ermöglicht mehrere PCR-Reaktionen aus nur einer winzigen Probe und erneute Tests
  • Speziell entwickelte Phire DNA-Polymerase – extrem kurze PCR-Protokollzeiten
  • Master Mix-Format mit vorgemischtem Gel-Farbstoff – minimiert die Möglichkeit einer Kreuzkontamination, reduziert die Probenhandhabung und ermöglicht die direkte Beladung des Gels
Anwendungen
  • Genotypisierung
  • Transgen-Erkennung
  • Knockout-Analysen
  • Sequenzierung
Enthält
  • 2X Phusion Blood Direct PCR-Master Mix
  • 50 mM EDTA (pH 8,0)
  • 50 mM MgCl2-Lösung
  • 100 % DMSO
  • Universeller Kontroll-Primer-Mix
  • Wasser, nukleasefrei
  • O'GeneRuler Express DNA-Leiter
Spezifikation
Spezifikation
Hoch
Phusion Blood II DNA-Polymerase
Ja
Wet or Dry Ice
2X
Stumpf
Blut
Direkt-PCR
Schnell
Direct-PCR-Mastermix
Genotypisierung
Integrierter Heißstart
SuperMix oder Master Mix
DNA