Learn More
Phosphorpentoxid, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
31.75 CHF - 516.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-56-3
Summenformel O5P2
Molekulargewicht (g/mol) 141.94
MDL-Nummer MFCD00011440
InChI-Schlüssel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphoric anhydride
IUPAC-Name tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10340994
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
200892500
250 g Glasflasche
31.75 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10124360
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
200890010
1 kg Glasflasche
86.95 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10217483
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
200890025
2.5 kg Glasflasche
170.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11994091
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
200890100
10 kg Kunststofftrommel
516.00 CHF
10 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Phosphorpentoxid, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals