Learn More
Phosphor(III)-bromid, 99 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-60-8 | Br3P | 270.686 g/mol
66.80 CHF - 117.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-60-8 |
---|---|
Summenformel | Br3P |
Molekulargewicht (g/mol) | 270.686 |
MDL-Nummer | MFCD00011436 |
InChI-Schlüssel | IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine |
PubChem CID | 24614 |
IUPAC-Name | Tribromophosphan |
SMILES | P(Br)(Br)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11399327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040191.14 |
25 g |
66.80 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11389327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040191.22 |
100 g |
117.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Phosphorus(III) bromide is used mainly for the conversion of alcohols to alkyl bromides and it is used in tests for skin corrosivity. It is used for alkene preparation and it act as a lewis base and a lewis acid. It is used as a catalyst for the alpha-bromination of carboxylic acids and used as intermediates in hell-volhard-zelinsky halogenation. Phosphorus tribromide is used in the manufacture of pharmaceuticals such as alprazolam, methohexital and fenoprofen. It is also used as a fire suppression agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7789-60-8 | |
270.686 | |
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N | |
24614 | |
P(Br)(Br)Br |
Br3P | |
MFCD00011436 | |
phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine | |
Tribromophosphan |
Spezifikation
172.9°C | |
°C to 40°C | |
Farblos | |
99% (metals basis) | |
MFCD00011436 | |
phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine | |
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N | |
Tribromophosphan | |
24614 | |
Pungent | |
Moisture sensitive | |
2.852 g/cm3 at 20°C |
Phosphorus(III) bromide | |
7789-60-8 | |
Flüssigkeit | |
Br3P | |
3903060 | |
Micible in acetone,carbon disulfide,hydrogen sulfide,chloroform,diethyl ether and decomposes in water and alcohol. | |
P(Br)(Br)Br | |
270.686 | |
270.7 | |
1.697 | |
Colorless liquid |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-178-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TH4460000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Phosphorus(III) bromide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Phosphorus tribromide