Learn More
Phosphor(III)-bromid, 99 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11389327
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Phosphor(III)-bromid, 99 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389327
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11389327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040191.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7789-60-8 | Br3P | 270.686 g/mol
Phosphorus(III) bromide is used mainly for the conversion of alcohols to alkyl bromides and it is used in tests for skin corrosivity. It is used for alkene preparation and it act as a lewis base and a lewis acid. It is used as a catalyst for the alpha-bromination of carboxylic acids and used as intermediates in hell-volhard-zelinsky halogenation. Phosphorus tribromide is used in the manufacture of pharmaceuticals such as alprazolam, methohexital and fenoprofen. It is also used as a fire suppression agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-60-8
Summenformel Br3P
Molekulargewicht (g/mol) 270.686
MDL-Nummer MFCD00011436
InChI-Schlüssel IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24614
IUPAC-Name Tribromophosphan
SMILES P(Br)(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 172.9°C
Chemischer Name oder Material Phosphorus(III) Bromide
Schmelzpunkt -40°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals Basis)
UN-Nummer 1808
Beilstein 3903060
Löslichkeitsinformationen Micible in acetone,carbon disulfide,hydrogen sulfide,chloroform,diethyl ether and decomposes in water and alcohol.
Formelmasse 270.7
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.697
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Colorless liquid
Dichte 2.852 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS20K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number040191.14,040191.22
ChargennummerY05H045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040191.14,040191.22
ChargennummerY05H048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040191.14,040191.22
ChargennummerY05H043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040191.14,040191.22
ChargennummerY05H042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040191.14,040191.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphorus(III) bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phosphorus tribromide
Name des Produkts
Phosphor(III)-bromid, 99 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals >