Learn More
Phosphortribromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 175.0°C |
Chemischer Name oder Material | Phosphorus tribromide |
Schmelzpunkt | -40.0°C |
Farbe | Braun oder farblos bis Gelb |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (ex Br) (Argentometry) |
Strukturformel | PBr3 |
Fieser | 01,873; 02,330; 07,292 |
Merck Index | 15, 7469 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468471 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 169471000,169475000,169470050 |
A0466899 | Analysenzertifikat | 17/10/2024 | 169471000,169475000,169470050 |
A0463976 | Analysenzertifikat | 18/07/2024 | 169471000,169475000,169470050 |
A0451845 | Analysenzertifikat | 02/04/2024 | 169471000,169475000,169470050 |
A0443234 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 169471000,169475000,169470050 |
Sicherheit und Handhabung
- Phosphorus tribromide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.