Learn More
Phosphorsäure, für die Analyse, 85Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7664-38-2 | H3O4P | 97.994 g/mol
79.90 CHF - 662.30 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2, 7732-18-5
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
MDL-Nummer MFCD00011340
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10685082
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
201145000
500 ml Glasflasche
79.90 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10318150
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
201140010
1 l Glasflasche
134.67 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10216690
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
201140025
2,5 l Glasflasche
206.03 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10458283
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
201140100
Gehäuse 10L Kunststofftrommel
662.30 CHF
10 Liter
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphorsäure, für die Analyse, 85Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals