Learn More
Phospho-EIF4B (Ser406) Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
124.03 CHF - 383.62 CHF
Spezifikation
Antigen | EIF4B (Ser406) |
---|---|
Klon | 5G14 |
Konzentration | 300 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30237247
|
Proteintech
80059-1-RR-100UL |
100 μL |
383.62 CHF
100 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30236459
|
Proteintech
80059-1-RR-20UL |
20 μL |
124.03 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The Phospho-EIF4B (Ser406) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-EIF4B (Ser406). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-EIF4B (Ser406) antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Spezifikation
EIF4B (Ser406) | |
300 μg/mL | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
1975 | |
Peptide | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
5G14 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
EIF-4B; PRO1843 | |
IgG | |
Protein A purification | |
Recombinant Antibody |