Learn More
Phospho-EIF4B (Ser406) Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marke: Proteintech 80059-1-RR-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Phospho-EIF4B (Ser406) antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human Phospho-EIF4B (Ser406). This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Phospho-EIF4B (Ser406) antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Spezifikation
EIF4B (Ser406) | |
5G14 | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Protein A purification | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
70-80 kDa | |
Liquid |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
300 μg/mL | |
EIF-4B; PRO1843 | |
Peptide | |
20 μL | |
1975 | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
Recombinant Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phospho-EIF4B (Ser406) Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech > Unconjugated; 20 μL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur