Learn More
WTW™ KT 3.0 - 100.0 mg/l PO4-P PO4-P 00616 .
Marke:  WTW™ 252021
135.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12065615
  • 143.00 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
EG-Nr. 1907/2006
Phosphatzellentest
Reagenz zur Analyse
25 Packung
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen chemisch stabil
15°bis 25 °C
Geruchsneutral
Neutral
9 bis 307 mg/l
Name des Produkts
WTW™ KT 3.0 - 100.0 mg/l PO4-P PO4-P 00616 . > Messbereich:9 bis 307 mg/l