Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), 5x, mit EDTA
Trägt zur Aufrechterhaltung eines konstanten pH-Werts bei
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J60893.K3
102.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15443589
  • 106.00 CHF / 2 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
PBS with EDTA is also used to disengage attached and clumped cells. PBS-EDTA is used as a buffer in procedures generating dendritic cells from monocytes. PBS+EDTA to get better cell sorting. PBS/EDTA may also be used directly without addition of trypsine for very gentle cell dissociation. PBS can be used to take a reference spectrum when measuring the protein adsorption in ellipsometry. PBS can be used as a diluent in methods to dry biomolecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 X
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Gehäuse 2L
Flüssig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), 5x, mit EDTA > 2 l