Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), 10x, RNAse-frei
Trägt zur Aufrechterhaltung eines konstanten pH-Werts bei
101.00 CHF - 162.00 CHF
Spezifikation
Verdünnung | 10 X |
---|---|
Produkttyp | Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15490267
|
Thermo Scientific Chemicals
J62851.AP |
500 mL |
162.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15480267
|
Thermo Scientific Chemicals
J62851.AK |
250 mL |
101.00 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. Phosphate-buffered saline with EDTA is used to disengage attached and clumped cells. It is also used in cell culturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
10 X | |
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Ambient temperatures