Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), 10x, pH 7.4, für Western Blot
Für den Waschschritt beim Western-Blotting
63.00 CHF - 182.00 CHF
Spezifikation
Farbe Farblos
Verdünnung 10 X
Produkttyp Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Waschvorgang beim Western-Blotting.
pH 7,4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15480147
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J60801.K3
Gehäuse 2L
98.50 CHF
2 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15490147
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J60801.K7
4 L
182.00 CHF
4 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15470147
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J60801.K2
1 l
63.00 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. It is associated with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and used to disengage attached and clumped cells. It also helps to maintain a constant pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
7,4
10 X
Für den Waschvorgang beim Western-Blotting.
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), 10x, pH 7.4, für Western Blot