Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), 10x, pH 7.4, für Western Blot
Für den Waschschritt beim Western-Blotting
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J60801.K3
96.01 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15480147
  • 98.50 CHF / 2 Liter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), is an isotonic, non-toxic to most cells and is used in biological research. It is associated with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and used to disengage attached and clumped cells. It also helps to maintain a constant pH.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Für den Waschvorgang beim Western-Blotting.
Flüssig
10 X
Gehäuse 2L
7,4
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP29L512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ60801.K7,J60801.K3,J60801.K2
ChargennummerZ27K524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog NumberJ60801.K7,J60801.K3,J60801.K2
ChargennummerZ27K523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberJ60801.K7,J60801.K3,J60801.K2
ChargennummerY18K553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog NumberJ60801.K7,J60801.K3,J60801.K2
ChargennummerU25K530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberJ60801.K7,J60801.K3,J60801.K2
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), 10x, pH 7.4, für Western Blot > 2 l