Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), kein Kalium, 10x
Trägt zur Aufrechterhaltung eines konstanten pH-Werts bei
72.60 CHF - 104.00 CHF
Spezifikation
Verdünnung 10 X
Produkttyp Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15423239
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J60465.K2
1 L
104.00 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15460137
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J60465.AP
500 ml
72.60 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
10 X
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Ambient temperatures
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), kein Kalium, 10x