Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung), kein Kalium, 10x
Trägt zur Aufrechterhaltung eines konstanten pH-Werts bei
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60465.K2
100.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
10 X | |
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) | |
1 L | |
Flüssig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z28K537 | Analysenzertifikat | 23/01/2025 | J60465.K2,J60465.AP |
W26K567 | Analysenzertifikat | 10/10/2024 | J60465.K2,J60465.AP |
P02K550 | Analysenzertifikat | 02/04/2024 | J60465.K2,J60465.AP |
N28K550 | Analysenzertifikat | 05/03/2024 | J60465.K2,J60465.AP |
U17J523 | Analysenzertifikat | 18/10/2023 | J60465.K2,J60465.AP |