Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (DPBS, 10X), Dulbecco-Formel
Wird als Puffersystem verwendet, um den pH-Wert von Zellkulturmedien im physiologischen Bereich aufrechtzuerhalten. In Kombination mit Glucose liefert es die wichtigsten Energiequellen des Zellstoffwechsels. Zur Bewässerung, Waschen und Verdünnung von Säugetierzellen genutzt.
71.45 CHF - 131.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Verpackungsart Kunststoffflasche
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15440217
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J61917.AP
500 ml
71.45 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15450217
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J61917.K2
1L
83.15 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15460217
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J61917.K3
2L
131.00 CHF
2 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Phosphate-buffered saline (DPBS, 10X), Dulbecco's formula is used as a buffer system to maintain cell culture media in the physiological pH range. In combination with glucose, it provides the principal energy sources of cell metabolism. It is involved to irrigate, wash and dilute mammalian cells. It plays an important role in the transportation of tissue samples and as diluents in various reagent preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Umgebungstemperaturen
Kunststoffflasche
Flüssig
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (DPBS, 10X), Dulbecco-Formel