Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (DPBS, 10X), Dulbecco-Formel
Wird als Puffersystem verwendet, um den pH-Wert von Zellkulturmedien im physiologischen Bereich aufrechtzuerhalten. In Kombination mit Glucose liefert es die wichtigsten Energiequellen des Zellstoffwechsels. Zur Bewässerung, Waschen und Verdünnung von Säugetierzellen genutzt.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J61917.K3
117.90 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15460217
  • 131.00 CHF / 2 Liter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Phosphate-buffered saline (DPBS, 10X), Dulbecco's formula is used as a buffer system to maintain cell culture media in the physiological pH range. In combination with glucose, it provides the principal energy sources of cell metabolism. It is involved to irrigate, wash and dilute mammalian cells. It plays an important role in the transportation of tissue samples and as diluents in various reagent preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Umgebungstemperaturen
Kunststoffflasche
2L
Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM16L515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2025 Catalog NumberJ61917.K2,J61917.K3,J61917.AP
ChargennummerZ28K536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberJ61917.K2,J61917.K3,J61917.AP
ChargennummerX28K518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog NumberJ61917.K2,J61917.K3,J61917.AP
ChargennummerU25K507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog NumberJ61917.K2,J61917.K3,J61917.AP
ChargennummerU06K502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberJ61917.K2,J61917.K3,J61917.AP
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (DPBS, 10X), Dulbecco-Formel > 2 l