Learn More
Phosphatpufferlösung, Reagecon™ Artikelnummer.: 11434779
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Phosphatpufferlösung, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11434779 Alle ansehen Reagecon Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Artikelnummer. 11434779
Marke: Reagecon 4008300
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
pH 9
Menge 1 l
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer483024K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2025 Catalog Number4008300
Chargennummer483023E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number4008300
Chargennummer483022H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2023 Catalog Number4008300
Chargennummer483021B2 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2022 Catalog Number4008300
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BUFFER (PHOSPHATE) SOLUTION pH 9.00 Certified Traceable to N.I.S.T
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phosphatpufferlösung, Reagecon™ >