Learn More
Dikaliumphosphat-Pufferlösung, pH-Wert9 EU-Arzneibuch, Fisher Chemical ™ Artikelnummer.: 12920744
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dikaliumphosphat-Pufferlösung, pH-Wert9 EU-Arzneibuch, Fisher Chemical ™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12920744
1000 ml
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Artikelnummer. 12920744
Marke: Spectracer SOL 098 1L
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatpufferlösung
CAS 7732-18-5
pH 9
Menge 1000 ml
Verpackung Flasche
Güte Eu. Ph. Referenz
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1053044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/12/2024 Catalog NumberSOL 098 1L
Chargennummer1030186 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberSOL 098 1L
Chargennummer1006575 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberSOL 098 1L
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dikaliumphosphat-Pufferlösung, pH-Wert9 EU-Arzneibuch, Fisher Chemical ™ >