Learn More
uvex Pheos B-S-WR Schutzhelm
Leichte Schutzhelme mit sportlichem Design und höchstem Tragekomfort.
Marke: uvex 9772031
342.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leichter Helm in sportlichem Design
- Drei variable Lüftungsschlitze, eine Belüftungszone an der Stirn und zwei an der Rückseite sorgen für eine perfekte Luftzirkulation
- Adaptersysteme für Uvex Visiere, Uvex Gehörschutz und Helmlampen
- Der schmale Rand sorgt für ein breiteres Sehfeld nach oben
- 6-Punkt-Textilhaltegurtsystem mit Drehknopfeinstellern für individuelle Weitenanpassung
Spezifikation
EN 397 | |
Hard Hats | |
9772, Schmaler Rand | |
52 bis 61 cm | |
Ja |
Weiß | |
HDPE | |
Helme für industrielle Sicherheit | |
52 bis 61 cm | |
Front Brim |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Pheos B-S-WR Schutzhelm > Farbe: Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur