Learn More
uvex Pheos B-S-WR Schutzhelm
Leichte Schutzhelme mit sportlichem Design und höchstem Tragekomfort.
465.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 397 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Hard Hats |
Material | HDPE |
Modell | 9772, Schmaler Rand |
Produkttyp | Helme für industrielle Sicherheit |
Beschreibung
- Die robuste, formbeständige Helmschale hält auch seitlichem Druck locker stand und erfüllt alle sicherheitsrelevanten Anforderungen am Bau oder in der Industrie.
- Ihr funktionales Zubehörsystem macht uvex pheos Industrieschutzhelme besonders vielseitig.
- Ob Visier, Schutzbrille, Gehörschutzkapseln oder Lampe: Die Arbeitshelme lassen sich schnell und einfach an individuelle Bedürfnisse anpassen.
- Die Innenausstattung mit Drehradsystem erlaubt eine stufenlose Weitenregulierung und damit allzeit perfekten Sitz.
- Für uneingeschränkte Sicht nach oben sorgt der gekürzte Schirm.
Spezifikation
EN 397 | |
HDPE | |
Helme für industrielle Sicherheit | |
52 bis 61 cm | |
Front Brim |
Hard Hats | |
9772, Schmaler Rand | |
52 to 61 cm | |
Ja |