Learn More
Cytiva Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow Chromatographie-Medium
Wird für die Erfassung und Zwischenreinigung verwendet, die eine geringe bis mittlere Hydrophobizität erfordert
222.00 CHF - 915.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Erfassung und Zwischenaufreinigung, die geringe bis mittlere Hydrophobizität erfordert
Matrix 6 % hochvernetzte Agarose
pH-Bereich 3 bis 13
Ligandentyp Phenyl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Produkttyp Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10505210
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0965-05
Phenyl-Sepharose Fast Flow-Medien (niedrigsubstanziell) 200 ml
910.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10343340
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0973-05
Phenyl-Sepharose 6 Fast Flow-Medien (hochsubstanziell) 200 ml
915.00 CHF
200 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10231400
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0965-10
Phenyl-Sepharose Fast Flow-Medien (niedrigsubstanziell) 25 ml
222.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10348259
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0973-10
Phenyl-Sepharose 6 Fast Flow-Medien (hochsubstanziell) 25 ml
222.00 CHF
25 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Basismatrix, die über ungeladene, chemisch stabile Ätherverbindungen derivatisiert wird
  • Zwei Substitutionsstufen helfen dabei, optimale Selektivität und ein optimales Bindungsvermögen für die jeweilige Anwendung zu finden
  • Die hydrophile Natur der Basismatrix gewährleistet eine niedrig konzentrierte unspezifische Bindung
  • Hydrophobe Interaktionschromatographie-Medien (HIC-Medien), die aus quervernetzten6 %igen Agarose-Beads bestehen, die mit genormten aromatischen Phenylgruppen über nicht geladene, chemisch stabile Ätherverbindungen modifiziert wurden
  • Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
  • Der Substitutionsgrad für HIC-Medien mit niedrigem Sub beträgt ∽25 μmol Phenyl/ml Gel
  • Der Substitutionsgrad für HIC-Medien mit hohem Sub beträgt ∽40 μmol Phenyl/ml Gel
Spezifikation
Spezifikation
Zur Erfassung und Zwischenaufreinigung, die geringe bis mittlere Hydrophobizität erfordert
6 % hochvernetzte Agarose
3 bis 13
Phenyl
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (low sub), 200 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol