Learn More
Cytiva Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow Chromatographie-Medium
Wird für die Erfassung und Zwischenreinigung verwendet, die eine geringe bis mittlere Hydrophobizität erfordert
Marke:  Cytiva 17-0973-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10348259
  • 222.00 CHF / 25 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Basismatrix, die über ungeladene, chemisch stabile Ätherverbindungen derivatisiert wird
  • Zwei Substitutionsstufen helfen dabei, optimale Selektivität und ein optimales Bindungsvermögen für die jeweilige Anwendung zu finden
  • Die hydrophile Natur der Basismatrix gewährleistet eine niedrig konzentrierte unspezifische Bindung
  • Hydrophobe Interaktionschromatographie-Medien (HIC-Medien), die aus quervernetzten6 %igen Agarose-Beads bestehen, die mit genormten aromatischen Phenylgruppen über nicht geladene, chemisch stabile Ätherverbindungen modifiziert wurden
  • Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
  • Der Substitutionsgrad für HIC-Medien mit niedrigem Sub beträgt ∽25 μmol Phenyl/ml Gel
  • Der Substitutionsgrad für HIC-Medien mit hohem Sub beträgt ∽40 μmol Phenyl/ml Gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Zur Erfassung und Zwischenaufreinigung, die geringe bis mittlere Hydrophobizität erfordert
Phenyl-Sepharose 6 Fast Flow-Medien (hochsubstanziell)
45 bis 165 μm
3 bis 13
Phenyl
Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 1 M NaOH, 3 M Ammoniumsulfat, 30 % Isopropanol, 70 % Ethanol, 10 % Ethylenglycol, 0.5 % SDS,6 M Guanidin-Hydrochlorid, 8 M Urea
4 °C bis 30 °C
250 bis 400 cm/Stunde
6 % hochvernetzte Agarose
20 % Ethanol
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (high sub)
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers