Learn More
Cytiva Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow Chromatographie-Medium
Wird für die Erfassung und Zwischenreinigung verwendet, die eine geringe bis mittlere Hydrophobizität erfordert
Marke:  Cytiva 17-0973-05
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10343340
  • 915.00 CHF / 200 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Basismatrix, die über ungeladene, chemisch stabile Ätherverbindungen derivatisiert wird
  • Zwei Substitutionsstufen helfen dabei, optimale Selektivität und ein optimales Bindungsvermögen für die jeweilige Anwendung zu finden
  • Die hydrophile Natur der Basismatrix gewährleistet eine niedrig konzentrierte unspezifische Bindung
  • Hydrophobe Interaktionschromatographie-Medien (HIC-Medien), die aus quervernetzten6 %igen Agarose-Beads bestehen, die mit genormten aromatischen Phenylgruppen über nicht geladene, chemisch stabile Ätherverbindungen modifiziert wurden
  • Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
  • Der Substitutionsgrad für HIC-Medien mit niedrigem Sub beträgt ∽25 μmol Phenyl/ml Gel
  • Der Substitutionsgrad für HIC-Medien mit hohem Sub beträgt ∽40 μmol Phenyl/ml Gel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200 ml
Zur Erfassung und Zwischenaufreinigung, die geringe bis mittlere Hydrophobizität erfordert
Phenyl-Sepharose 6 Fast Flow-Medien (hochsubstanziell)
45 bis 165 μm
3 bis 13
Phenyl
Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 1 M NaOH, 3 M Ammoniumsulfat, 30 % Isopropanol, 70 % Ethanol, 10 % Ethylenglycol, 0.5 % SDS,6 M Guanidin-Hydrochlorid, 8 M Urea
4 °C bis 30 °C
250 bis 400 cm/Stunde
6 % hochvernetzte Agarose
20 % Ethanol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (high sub), 200 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.