Learn More
Phenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Phenyl isothiocyanate acts as a derivatizing reagent for primary and secondary amines. It is used in sequencing peptides by Edman degradation and in amino acid analyses by HPLC. It is used for derivatizing N-terminal amino acids of proteins for automated sequential analysis. It is a synthon for dithiadiazafulvalenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phenylisothiocyanat fungiert als Derivatisierungsreagenz für primäre und sekundäre Amine. Es wird bei der Sequenzierung von Peptiden mittels Edman-Abbau und bei der Analyse von Aminosäuren mittels HPLC verwendet. Es wird für die Derivatisierung von N-terminalen Aminosäuren von Proteinen für die automatisierte sequenzielle Analyse verwendet. Es ist ein Synthon für Dithiadiazafulvalene.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas fern von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern. Lagerung bei 4 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenyl isothiocyanate |
Schmelzpunkt | -21°C |
Dichte | 1.131 |
Siedepunkt | 220°C to 221°C |
Flammpunkt | 87°C (188°F) |
Geruch | Pungent |
Brechungsindex | 1.65 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2927 |
Beilstein | 471392 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0463143 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A11596.22,A11596.36,A11596.06 |
A0469584 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A11596.22,A11596.36,A11596.06 |
A0463143 | Analysenzertifikat | 11/10/2024 | A11596.22,A11596.36,A11596.06 |
A0440956 | Analysenzertifikat | 01/11/2022 | A11596.22,A11596.36,A11596.06 |
10239383 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A11596.22,A11596.36,A11596.06 |
Sicherheit und Handhabung
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.