Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, 98.5 % Artikelnummer.: 10626732
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, 98.5 %
Artikelnummer. 10626732
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10626732
Marke: Thermo Scientific Chemicals 147715000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-09-8
Summenformel C20H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
MDL-Nummer MFCD00005913
InChI-Schlüssel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-2-Benzofuran-1-on
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolphthalein
Schmelzpunkt 258.0°C to 263.0°C
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Beilstein 18, 143
Merck Index 15, 7356
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 318.32
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C)
Reinheit (%) 98.5%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.299
Farbe Weiß
Menge 500 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Catalog Number147710025,147715000,147711000
ChargennummerA0454595 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number147710025,147715000,147711000
ChargennummerA0396294 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number147710025,147715000,147711000
ChargennummerA0408435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number147710025,147715000,147711000
ChargennummerA0389333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number147710025,147715000,147711000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, 98.5 % >