Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, 98.5 % Artikelnummer.: 10406980
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, 98.5 %
Artikelnummer. 10406980
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10406980
Marke: Thermo Scientific Chemicals 147711000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 77-09-8 | C20H14O4 | 318.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-09-8
Summenformel C20H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
MDL-Nummer MFCD00005913
InChI-Schlüssel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-2-Benzofuran-1-on
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolphthalein
Schmelzpunkt 258.0°C to 263.0°C
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Beilstein 18, 143
Merck Index 15, 7356
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.1%. Other solubilities: 1g/12mL alcohol, 1g/100mL ether, soluble in alkalies, soluble in chloroform
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 318.32
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C)
Reinheit (%) 98.5%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.299
Farbe Weiß
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Catalog Number147710025,147715000,147711000
ChargennummerA0454595 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number147710025,147715000,147711000
ChargennummerA0396294 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number147710025,147715000,147711000
ChargennummerA0408435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number147710025,147715000,147711000
ChargennummerA0389333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number147710025,147715000,147711000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphthalein
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Phenolphthalein, 98.5 % >