Learn More
Phenol, 99+%, für die Biochemie, lose Kristalle, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
26.83 CHF - 61.81 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 108-95-2
Summenformel C6H6O
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
MDL-Nummer MFCD00002143
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-Name Phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10615442
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
180781000
100 g Glasflasche
26.83 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10113820
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
180785000
500 g Glasflasche
61.81 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Phenol, 99+%, für die Biochemie, lose Kristalle, Thermo Scientific Chemicals