Learn More
Phenol, 99+%, für die Biochemie, lose Kristalle, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10113820
Zum Warenkorb hinzufügen
Phenol, 99+%, für die Biochemie, lose Kristalle, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10113820
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10113820
Marke: Thermo Scientific Acros 180785000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-95-2
Summenformel C6H6O
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
MDL-Nummer MFCD00002143
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-Name Phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 39.0°C to 42.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 182.0°C
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5OH
Menge 500 g
Beilstein 06, 110
Rückstand nach Verdampfung 0.05% max.
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Merck Index 15, 7354
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alkali hydroxides, soluble in alcohol, chloroform, ether, glycerol,, carbon disulfide and fixed oils, 1g/12mL benzene, practically insoluble in petroleum ether
Viskosität 3.437 mPa.s (50°C)
Formelmasse 94.11
Reinheit (%) 99+%
Güte Biochemie
Physikalische Form lose Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460741 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number180780015,180781000,180785000
ChargennummerA0448960 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number180780015,180781000,180785000
ChargennummerA0398539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number180780015,180781000,180785000
ChargennummerA0415018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number180780015,180781000,180785000
ChargennummerA0441347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2022 Catalog Number180780015,180781000,180785000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Phenol, 99+%, für die Biochemie, lose Kristalle, Thermo Scientific Chemicals >