Learn More
Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Weiche Kältepackungen zur Phasenänderung
Diese Kältepacks eignen sich für Produkte, die eine genaue und gleichmäßige Temperatur erfordern. Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Phase Weiche Kältepacks bestehen aus einer laminierten, metallisierten Außenfolie, die widerstandsfähig gegen Durchstechen ist und eine Barriere für Wärmestrahlung darstellt. Hält fünfzehn Prozent länger als Standard-Gelpackungen.
40.45 CHF - 71.75 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12328717
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
06347-74
171 x 102 x 25 mm
68.40 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12338717
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
06347-75
191 x 165 x 25 mm
40.45 CHF
12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12358717
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
06347-81
17.1 x 10.2 x 2.5 cm
71.75 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferbar mit 30 ° und 10 °F (1 ° und 23 °C) Rezepturen.
  • High-Tech-Rezeptur zur Phasenumwandlung, die beim Auftauen in den Gelzustand zurückkehrt.
  • Nicht-toxisch und wiederverwendbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Weiche Kältepackungen zur Phasenänderung