Learn More
Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Weiche Kältepackungen zur Phasenänderung
Diese Kältepacks eignen sich für Produkte, die eine genaue und gleichmäßige Temperatur erfordern. Cole-Parmer™ ThermoSafe™ Phase Weiche Kältepacks bestehen aus einer laminierten, metallisierten Außenfolie, die widerstandsfähig gegen Durchstechen ist und eine Barriere für Wärmestrahlung darstellt. Hält fünfzehn Prozent länger als Standard-Gelpackungen.
Marke:  Cole-Parmer™ 06347-81
51.21 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12358717
  • 71.75 CHF / 24 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lieferbar mit 30 ° und 10 °F (1 ° und 23 °C) Rezepturen.
  • High-Tech-Rezeptur zur Phasenumwandlung, die beim Auftauen in den Gelzustand zurückkehrt.
  • Nicht-toxisch und wiederverwendbar
Spezifikation
Spezifikation
340 g
17.1 x 10.2 x 2.5 cm