Learn More
Thermo Scientific™ PHARM-TROL™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards
Dokumentieren Sie die Reproduzierbarkeit eines Partikelzählers durch einen kontinuierlichen Nachweis seiner Leistungsfähigkeit.
828.00 CHF - 1535.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 3800 Partikel/ml ± 15 %
Inhalt Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
Farbe Weiß oder farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) USP-Prüfung
Material Polystyrol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11868273
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CS-BX
15 μm 20 x 25 ml-Flaschen
892.00 CHF
20 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11878273
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CS-PK
15,0 ± 0,2 μm 6x 25 ml-Flaschen
1535.00 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11533293
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CS-PK
15,0 ± 0,2 μm 6x 25 ml-Flaschen N/A N/A N/A
15265717
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CS-PK
15,0 ± 0,2 μm 6x 25 ml-Flaschen N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ PHARM-TROL™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards, gebrauchsfertigen Präzisionsstandards, die für die normale Verwendung in Flüssigpartikelzählern für eine Verifizierung gemäß USP <788> und <789> entwickelt wurden, kann kontinuierlich die Leistungsfähigkeit des Partikelzählers nachgewiesen und dessen Reproduzierbarkeit dokumentiert werden. Daten werden für interne Audits oder Kundenaudits durch die Verwendung einer NIST™ rückführbaren Mikrosphärensuspension mit einer bekannten Konzentration dokumentiert.
Eigenschaften:
  • Enthält NIST™ rückführbare Größenstandards mit einer gemessenen Partikelanzahl
  • Für Hersteller von Parenteralia und ophthalmischen Lösungen, die eine Interim-Verifizierung gemäß USP <788> und <789> (Feinstaub in Injektionen und Feinstaub in ophthalmischen Lösungen) benötigen
  • Partikeldurchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (Nationales Institut für Normung und Technologie) auf das Standardmeter rückführbar
  • Mit den gleichen exakten Verfahren hergestellt wie der USP Zähler-Referenzstandard, liefert Prozesssteuerungsdaten für Konsistenz bei der Partikelzählung und für die Überprüfung der Größenkalibrierung
Spezifikation
Spezifikation
3800 Partikel/ml ± 15 %
Weiß oder farblos
Polystyrol
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
1,59 bei 589 nm (25 °C)
Produkt stabil für mindestens 12 Monate
Polystyrol-Mikrosphären in Wasser
USP-Prüfung
Partikel für die Zählkontrolle
1.05g/cm ³
< 3 %
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PHARM-TROL™ Zähl- und Größen-Präzisionsstandards