Learn More
Christeyns™ Phago'Spray DM
PHAGO'SPRAY DM ist ein professioneller Desinfektionsreiniger zur Desinfektion von Oberflächen in Hochrisikoumgebungen.
Marke: Christeyns™ 60414
Beschreibung
- Einsatzbereit
- Breites Wirkungsspektrum des Desinfektionsmittels bei Rotaviren in 5 Minuten
- Eine Düse mit zwei Positionen (Sprüh- und Stopp-Piktogramme)
- Ein abnehmbarer Ergo zur Verwendung in Schaum oder Spray
Spezifikation
Disinfectant Cleaner | |
Clear Liquid | |
Original | |
2 Cans |
No | |
Neutral | |
Unsteril | |
5 L |
Sicherheit und Handhabung
- phago'spray DM
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, ethane-1,