Learn More
Phagogene™ Ethanol-Spray
PHAGO'SPRAY DM ist ein professioneller Desinfektionsreiniger zur Desinfektion von Oberflächen in Hochrisikoumgebungen. PHAGO'SPRAY DM kann als Spray auf Wänden, Decken und Möbeln in Pflege- und Operationsabteilungen verwendet werden.
Marke: Phagogene™ 60416
Beschreibung
- Einsatzbereit
- Breites Wirkungsspektrum des Desinfektionsmittels bei Rotaviren in 5 Minuten
- Eine Düse mit zwei Positionen (Sprüh- und Stopp-Piktogramme)
- Ein abnehmbarer Ergo zur Verwendung in Schaum oder Spray
Spezifikation
Disinfectant Cleaner | |
Fresh Scent | |
6/Packung | |
750 mL |
Clear Liquid | |
Unsteril | |
750 mL |
Sicherheit und Handhabung
- PHAGOSPRAY DM
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.