Learn More
Christeyns™ Phago'Spore Disinfectant Detergent
PHAGO’SPORE ist ein Biozid (TP02, TP04). PHAGO'SPORE ist ein desinfizierendes Reinigungsmittel für alle Oberflächen, einschließlich der Oberflächen nicht-invasiver medizinischer Geräte.
Marke: Christeyns™ C65007
Beschreibung
- Einsatzbereit
- Bakterizid, fungizid, viruzid und sporizid (aktiv in 10 Minuten bei C. difficile und in 5 Minuten bei Norovirus)
- Respektieren Sie die Umwelt
- Wirkstoff: Peressigsäure
- Produkt mit Lebensmittelkontakt (gemäß Verordnung vom 8. September 1999)
Spezifikation
Sporizid/Desinfektionsmittel | |
Clear Liquid | |
Fresh Scent | |
2 Cans |
No | |
2.1 to 2.3 | |
Unsteril | |
5 L |