Learn More
Labconco™ PuriCare™ Station mit offenem Zugang
Die PuriCare™ Transferstation mit offenem Zugang ermöglicht ein Höchstmaß an Effizienz beim Käfigwechsel. Der offene Zugang an zwei Seiten bietet ausreichend Platz für ein oder zwei Anwender, um Tiere aus verunreinigten Käfigen in saubere umzusetzen.
Marke:  Labconco™ 3820020
Artikelnummer. 11701479
Beschreibung
Beschreibung
Die PuriCare™ Transferstation mit offenem Zugang ermöglicht ein Höchstmaß an Effizienz beim Käfigwechsel. Der offene Zugang an zwei Seiten bietet ausreichend Platz für ein oder zwei Anwender, um Tiere aus verunreinigten Käfigen in saubere umzusetzen. Das Gehäuse bietet Schutz für Mensch, Tier und Umwelt. Der HEPA-gefilterte vertikale Luftstrom sorgt für saubere Luft der Klasse 100 im Arbeitsbereich, um die Tiere vor Kreuzkontaminationen zu schützen. Die Raumluft wird in die Gitter auf der Arbeitsfläche direkt unter den Schiebeöffnungen angesaugt, um den Rückhalt zu gewährleisten und den Anwender vor Allergenen zu schützen. Kontaminierte Luft im Inneren des Gehäuses wird gefiltert, sodass partikelfreie Luft zurück in den Raum geleitet und die Umwelt geschützt wird.
  • Großzügige Arbeitsfläche für Standard-Nagetierkäfige
  • Elektrische Hydraulik-Hebevorrichtung für stufenlose Höhenverstellung von 36,5 in. bis 47 in. per Knopfdruck
  • Versenkte und abgewinkelte Schiebefensterrahmen für eine bessere Sicht ohne Spiegelung
  • Große 14 in. hohe Schiebeöffnungen für verschiedene Käfiggrößen mit Bremsen
  • Große, abriebfeste Polyurethan-Rollen mit 5 in. Durchmesser
  • Zwei HEPA-Filter mit einem Wirkungsgrad von 99,99 % für den Rückhalt von Allergenen
  • Nominale Abflussgeschwindigkeit von 55 fpm
  • Kostengünstige Einweg-Vorsatzfilter oben und unten
  • Motor/Gebläse und Laufräder mit variabler Drehzahl
  • Partikelfreie Luft der ISO-Klasse 5 (früher Klasse 100)
  • Das 115 Volt-Modell ist oben rechts mit einem aufrollbaren, orangefarbenen, 28 ft. (9 m) langen Sicherheitskabel ausgestattet
  • Zwei Stoß-/Zugstangen auf der rechten Seite erleichtern den Transport
  • Zwei 32-Watt-Leuchtstofflampen
  • Zwei leicht ablesbare, ADA-konforme Minihelic Druckmesser
  • ADA-konforme Licht- und Gebläseschalter
  • ADA-konforme elektrische Duplexeinheiten
  • Der unidirektionale Luftstrom ohne Umluft durch das Gehäuse verhindert Wärmebelastung und Geruchsbildung.
  • Gewölbte Arbeitsfläche aus Edelstahl Typ 304
  • Die Außenseite besteht aus langlebigem, Epoxidharz-beschichtetem Stahl in Gletscherweiß und Schiefergrau
  • Drei Jahre Garantie auf Teile und Verarbeitung.
Spezifikation
Spezifikation
HEPA
36,5 bis 47 in.
3 Jahre
Name des Produkts
Labconco™ PuriCare™ Station mit offenem Zugang > Höhe: 36,5 bis 47 in.; Filtertyp: HEPA