Learn More
Christeyns™ Phago'Soft Disinfectant Detergent
PHAGO'SOFT ist ein desinfizierendes Reinigungsmittel für alle hohen Oberflächen, alle Glasoberflächen und alle Bildschirme. Es ist auch mit Edelstahl kompatibel.
53.70 CHF - 73.75 CHF
Spezifikation
Color-coded | No |
---|---|
Form | Clear Liquid |
pH | 3 to 3.7 |
Scent | Fresh Scent |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17821135
|
Christeyns™
C65004 |
Disinfectant Surface Spray | 750 mL |
53.70 CHF
4.50 Liter |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17831135
|
Christeyns™
C65006 |
Disinfectant Solution | 5 L |
73.75 CHF
10 Liter |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Einsatzbereit
- Ökozertifiziert
Spezifikation
No | |
3 to 3.7 | |
Unsteril |
Clear Liquid | |
Fresh Scent |
Sicherheit und Handhabung
- PHAGOSOFT
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrogen peroxide